Yeast extract, powder, ultrapure
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
J23547.A1
J23547.A1EA 73.6 EUR InStock
J23547.A1
Yeast extract, powder, ultrapure
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
  • Assay Protein (TN×6.25): 57 - 72%
  • Assay Salmonella: Negative
  • Assay Standard Plate Count: ≤15000/g
  • Residual Water(at Time of Packaging): ≤6%
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge