Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98-102% ACS

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

J297-500GEA 1310 EUR InStock
J297-500G J297-100G
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat 98-102% ACS
Cobalt(II)chlorid Hexahydrat


Formel: CoCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 56 °C
Dichte: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149652
CAS-Nummer: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98 - 102%
Calcium ≤ 0,005%
Copper ≤ 0,002%
Insolubles ≤ 0,01%
Iron ≤ 0,005%
Magnesium ≤ 0,005%
Nickel ≤ 0,1%
Nitrate ≤ 0,01%
Potassium ≤ 0,01%
Sodium ≤ 0,05%
Sulphate ≤ 0,01%
Zinc ≤ 0,03%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge