Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Magnesiumchlorid, wasserfrei ≥98%, hochrein

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


J364-100GEA 142 EUR InStock
J364-100G J364-1KG J364-500G
Magnesiumchlorid, wasserfrei ≥98%, hochrein
Magnesium chloride


Formel: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Siedepunkt: 1412
Melting Pt: 715
Dichte: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Insolubles < 0,2%
Moisture (KF) < 2 %
Purity > 98 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge