N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10) ≥99% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
J548-10GEA 0 EUR InStock
J548-10G
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10) ≥99% für die Biotechnologie
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10)
Zwitterionisches Detergenz.
Formel: C₁₅H₃₃NO₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036908
CAS-Nummer: 15163-36-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Weißes Pulver
Feuchtigkeit (KF) = 2 %
Reinheit = 99 %
Löslichkeit (10%, Wasser) Entspricht
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge