VWR®, Pepstatin A
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
J583-25MGEA 295 EUR InStock
J583-25MG
VWR®, Pepstatin A
Proteine und Peptide
Eine Asparaginsäureprotease Inhibitor von Pepsin, Renin und Cathepsin D. Kann auch die HIV Protease blockieren. Nicht wasserlöslich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge