Acriflavin Hydrochlorid
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
J60048.14
J60048.14EA 51.8 EUR InStock
J60048.14
Acriflavin Hydrochlorid
Acriflavin Hydrochlorid
Formel: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069039
CAS-Nummer: 8063-24-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,123
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge