Hexestrol  ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
J60889.03
J60889.03EA 53.9 EUR InStock
J60889.03
Hexestrol  ≥98%
Hexestrol
Purity: 98+% CAS No.: 84-16-2 Molecular Formula: C18H22O2 Formula Weight: 270.37 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 186° Beilstein Reference: 3209460 MDL No.: MFCD00068996
Applications: Nonsteroidal synthetic estrogen
Formel: C₁₈H₂₂O₂
Melting Pt: 186 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068996
CAS-Nummer: 84-16-2
EINECS: 201-518-1
Merck Index: 14,4701
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge