Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Novobiocin sodium salt

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

J60928.03 J60928.06 J60928.09
J60928.03EA 44.2 EUR InStock
J60928.03 J60928.06 J60928.09
Novobiocin sodium salt
Novobiocin sodium salt
Topoisomerase II inhibitor.

Novobiocin sodium salt is effective an antistaphylococcal agent used in the treatment of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). It is also used to inhibit the activity of retroviral RNA-dependent DNA polymerase as well as inhibitor of bacterial DNA gyrase and eukaryotic DNA topoisomerase.

Applications: Topoisomerase II inhibitor


Formel: C₃₁H₃₅N₂NaO₁₁
MW: 634.614 g/mol
MDL Number: MFCD00066541
CAS-Nummer: 1476-53-5
EINECS: 216-023-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge