Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


J60936.03 J60936.06
J60936.03EA 114 EUR InStock
J60936.03 J60936.06
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 98%
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)
Purity: 98% CAS No.: 60-92-4 Molecular Formula: C10H12N5O6P Formula Weight: 329.21 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White to off-white Melting Point: 260° dec. Beilstein Reference: 52645 MDL No.: MFCD00005845


Formel: C₁₀H₁₂N₅O₆P
MW: 329.21 g/mol
Melting Pt: 260 °C (Zers.)
MDL Number: MFCD00005845
CAS-Nummer: 60-92-4
EINECS: 200-492-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge