Purin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
J60999.03
J60999.03EA 171 EUR InStock
J60999.03
Purin ≥97%
Purin
Purity: 98% CAS No.: 120-73-0 Molecular Formula: C5H4N4 Formula Weight: 120.11 Physical Form: Crystals Appearance: White Melting Point: 215-217° Beilstein Reference: 3200 Merck Reference: 14,7942 MDL No.: MFCD00079221
Formel: C₅H₄N₄
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00079221
CAS-Nummer: 120-73-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge