Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

IGEPAL® CA-630

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

J61055.AE J61055.AP
J61055.AEEA 89.1 EUR InStock
J61055.AE J61055.AP
IGEPAL® CA-630
IGEPAL® CA-630
Detergent, equivalent to Nonidet P-40. For solubilizing membrane proteins.

IGEPAL® CA-630 is used as a detergent in paper industry, hand cleaners, metal cleaners. It is suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes and in two-dimensional gel electrophoresis.

Applications: Detergent, equivalent to Nonidet P-40. For solubilizing membrane proteins

Achtung! Bitte beachten: IGEPAL® is a registered trademark of Rhodia Operations. Incompatible with oxidizing agents and reducing agents.


Formel: (C₂H₄O)nC₁₄H₂₂O
Dichte: 1,060
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge