Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fluoxetin-hydrochlorid 99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

J61197.MF J61197.MD
J61197.MFEA 160 EUR InStock
J61197.MF J61197.MD
Fluoxetin-hydrochlorid 99%
Fluoxetine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 56296-78-7 Molecular Formula: C17H18F3NO.HCl Formula Weight: 345.79 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 158-159° Solubility: Soluble in water or DMSO at approximately 5mg/ml MDL No.: MFCD00214288

Applications: A selective serotonin reuptake inhibitor


Formel: C₁₇H₁₈F₃NO
MW: 345.79 g/mol
Melting Pt: 158…159 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00214288
CAS-Nummer: 56296-78-7
EINECS: 260-101-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge