4-Aminobuttersäure 99
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
J61307.09
J61307.09EA 25.6 EUR InStock
J61307.09
4-Aminobuttersäure 99
4-Aminobuttersäure
Purity: 99+% CAS No.: 56-12-2 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 906818 Merck Reference: 14,430 MDL No.: MFCD00008226
Formel: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Siedepunkt: 248
Melting Pt: ∼ 195 °C (Zers.)
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008226
CAS-Nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge