Aluminiumchlorid 0.5 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
J61582.AE
J61582.AEEA 56.8 EUR InStock
J61582.AE
Aluminiumchlorid 0.5 mol/l in wässriger Lösung
Aluminiumchlorid
Formel: AlCl₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149134
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 2581
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge