EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) 0.5 M in wässriger Lösung, autoklaviert pH 8.0
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
J61721.AD
J61721.ADEA 92.8 EUR InStock
J61721.AD
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) 0.5 M in wässriger Lösung, autoklaviert pH 8.0
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
CAS No.: 67-42-5 Molecular Formula: C14H24N2O10 Formula Weight: 380.35 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00004291
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004291
CAS-Nummer: 67-42-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge