D(-)-Milchsäure
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
J61871.MD J61871.03
J61871.MDEA 247 EUR InStock
J61871.MD J61871.03
D(-)-Milchsäure
D(-)-Milchsäure
CAS No.: 10326-41-7 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Low melting solid Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water (50mg/ml) Beilstein Reference: 1720254 Merck Reference: 14,5335 Optical Rotation: -0.4° (c=8 in water) MDL No.: MFCD00068313
Useful chiral synthon, building block for depsipeptides
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00068313
CAS-Nummer: 10326-41-7
EINECS: 233-713-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge