Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quinapril hydrochloride 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

J61913.MC J61913.03 J61913.06
J61913.MCEA 47.1 EUR InStock
J61913.MC J61913.03 J61913.06
Quinapril hydrochloride 98%
Quinapril hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 82586-55-8 Molecular Formula: C25H30N2O5.HCl Formula Weight: 474.99 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 120-130° MDL No.: MFCD00889215

Applications: Angiotensin-converting enzyme inhibitor


Formel: C₂₅H₃₀N₂O₅·HCl
Melting Pt: 120…130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00889215
CAS-Nummer: 82586-55-8
Merck Index: 14,8051
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge