Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hesperidin 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


J62126.14 J62126.22
J62126.14EA 49.3 EUR InStock
J62126.14 J62126.22
Hesperidin 95%
Hesperidin
Purity: 95% CAS No.: 520-26-3 Molecular Formula: C28H34O15 Formula Weight: 610.56 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pale brown Melting Point: 250-255° dec. Beilstein Reference: 75140 Merck Reference: 14,4671 MDL No.: MFCD00075663

Acts as an antioxidant


Formel: C₂₈H₃₄O₁₅
MW: 610.56 g/mol
Melting Pt: 250…255 °C (Zers.)
MDL Number: MFCD00075663
CAS-Nummer: 520-26-3
EINECS: 208-288-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge