TES-Natriumsalz (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure Natriumsalz)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
J62706.14
J62706.14EA 60 EUR InStock
J62706.14
TES-Natriumsalz (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure Natriumsalz)
TES-Natriumsalz (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure Natriumsalz)
CAS No.: 70331-82-7 Molecular Formula: C6H14NNaO6S Formula Weight: 251.23 Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 1957061 Merck Reference: 14,9176 MDL No.: MFCD00065482
A zwitterionic Good's Buffer
Formel: C₆H₁₄NNaO₆S
MW: 251.24 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065482
CAS-Nummer: 70331-82-7
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..