Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Deblock trichloroacetic acid solution 3% (w/w) in Dichlormethan

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

J62821.AH J62821.AO J62821.K4
J62821.AHEA 45.8 EUR InStock
J62821.AH J62821.AO J62821.K4
Deblock trichloroacetic acid solution 3% (w/w) in Dichlormethan
Deblock trichloroacetic acid solution
Solvent specially purified and analyzed for biotechnology applications, including peptide and oligonucleotide synthesis.


Dichte: 1.325
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004177
EINECS: 200-927-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge