Ethylorange Natriumsalz
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
J62863.22
J62863.22EA 33.8 EUR InStock
J62863.22
Ethylorange Natriumsalz
Ethyl orange sodium salt
CAS No.: 62758-12-7 Molecular Formula: C16H18N3NaO3S Formula Weight: 355.39 Physical Form: Powder Appearance: Orange Beilstein Reference: 3821641 MDL No.: MFCD00007503
Applications: Indicator: pH 3.0 (red) to pH 4.5 (yellow)
Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007503
CAS-Nummer: 62758-12-7
EINECS: 263-716-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge