L-Methioninsulfoxid
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
J62873.03 J62873.06 J62873.14
J62873.03EA 43 EUR InStock
J62873.03 J62873.06 J62873.14
L-Methioninsulfoxid
L-Methioninsulfoxid
CAS No.: 3226-65-1 Molecular Formula: C5H11NO3S Formula Weight: 165.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 4129939 MDL No.: MFCD00063093
Formel: C₅H₁₁NO₃S
MW: 165.2 g/mol
MDL Number: MFCD00063093
CAS-Nummer: 3226-65-1
EINECS: 221-758-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge