Folsäure Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
J62937.06 J62937.14 J62937.22
J62937.06EA 34.4 EUR InStock
J62937.06 J62937.14 J62937.22
Folsäure Reagenz für die Zellkultur
Folsäure
CAS No.: 59-30-3 Molecular Formula: C19H19N7O6 Formula Weight: 441.41 Physical Form: Powder Appearance: Yellow to orange Beilstein Reference: 100781 Merck Reference: 14,4221 MDL No.: MFCD00079305
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cells
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
MW: 441.41 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079305
CAS-Nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0
Merck Index: 14,4221
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge