Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Famotidin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

J63165.03 J63165.06
J63165.03EA 42.8 EUR InStock
J63165.03 J63165.06
Famotidin ≥98%
Famotidine
Purity: 98+% CAS No.: 76824-35-6 Molecular Formula: C8H15N7O2S3 Formula Weight: 337.45 Physical Form: Powder Appearance: Off-white Melting Point: 166-168° Solubility: Soluble in water and methanol MDL No.: MFCD00079297

Applications: A competitive histamine H2 receptor antagonist


Formel: C₈H₁₅N₇O₂S₃
Melting Pt: 166…168 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079297
CAS-Nummer: 76824-35-6
Merck Index: 14,3930
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge