Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Naftopidil hydrochloride ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


J63249.MA
J63249.MAEA 75.2 EUR InStock
J63249.MA
Naftopidil hydrochloride ≥98%
Naftopidil hydrochloride
Purity: 98+% Molecular Formula: C24H28N2O3.HCl Formula Weight: 428.96 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 116-118° Solubility: Soluble in DMSO. Also soluble in ethanol. Insoluble in water. MDL No.: MFCD09971016

Applications: An alpha1-adrenoceptor antagonist


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge