Fendiline hydrochloride
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
J63254.06
J63254.06EA 60.2 EUR InStock
J63254.06
Fendiline hydrochloride
Fendiline hydrochloride
CAS No.: 13636-18-5 Molecular Formula: C23H25N.HCl Formula Weight: 351.92 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 204-205° MDL No.: MFCD00079301
Applications: A calcium channel blocker
Formel: C₂₃H₂₅N·HCl
Melting Pt: 204…205 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079301
CAS-Nummer: 13636-18-5
EINECS: 237-121-5
Merck Index: 14,3970
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge