Benzyldimethyltetradecylammoniumchlorid Hydrat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
J63465.14
J63465.14EA 49.7 EUR InStock
J63465.14
Benzyldimethyltetradecylammoniumchlorid Hydrat ≥98%
Benzyldimethyltetradecylammoniumchlorid Hydrat
Formel: C₂₃H₄₂ClN·H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011771
CAS-Nummer: 139-08-2
EINECS: 205-352-0
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1059
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge