Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DL-Cystin

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


J63564.06 J63564.14 J63564.22
J63564.06EA 44.9 EUR InStock
J63564.06 J63564.14 J63564.22
DL-Cystin
DL-Cystin
CAS No.: 923-32-0 Molecular Formula: C6H14N2O4S2 Formula Weight: 240.30 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 227° dec. Beilstein Reference: 1728095 Merck Reference: 14,2782 MDL No.: MFCD00084652


Formel: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Siedepunkt: 429 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 227 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084652
CAS-Nummer: 923-32-0
EINECS: 213-094-5
Merck Index: 14,2782
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge