Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Difloxacin hydrochloride

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


J63754.06 J63754.14
J63754.06EA 123 EUR InStock
J63754.06 J63754.14
Difloxacin hydrochloride
Difloxacin hydrochloride
CAS No.: 91296-86-5 Molecular Formula: C21H19F2N3O3.HCl Formula Weight: 435.85 Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in aqueous buffer Beilstein Reference: 6464798 MDL No.: MFCD03840489

Applications: A quinolone antibacterial compound. Structurally related to norfloxacin


Formel: C₂₁H₁₉F₂N₃O₃·HCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840489
CAS-Nummer: 91296-86-5
Merck Index: 14,3141
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge