Penicillin G Kaliumsalz
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
J63901.14 J63901.22
J63901.14EA 48.7 EUR InStock
J63901.14 J63901.22
Penicillin G Kaliumsalz
Penicillin G Kaliumsalz
CAS No.: 113-98-4 Molecular Formula: C16H17KN2O4S Formula Weight: 372.48 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 3832841 Merck Reference: 14,7094 MDL No.: MFCD00036193
Inhibits bacterial cell wall synthesis
Formel: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Melting Pt: 214…217 °C
Dichte: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036193
CAS-Nummer: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 14,7094
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge