Carbonate-buffered saline (5X), pH 9,5
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
J63928.AP
J63928.APEA 57.5 EUR InStock
J63928.AP
Carbonate-buffered saline (5X), pH 9,5
Puffer Gewebekultur-Puffer
CAS No.: 497-19-8
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003494
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge