Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Meclofenoxathydrochlorid 98%, Pulver

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

J64196.06 J64196.14 J64196.22
J64196.06EA 38.3 EUR InStock
J64196.06 J64196.14 J64196.22
Meclofenoxathydrochlorid 98%, Pulver
Meclofenoxathydrochlorid
Ester of dimethylethanolamine and 4-chlorophenoxyacetic acid.

Applications: Activates acetylcholinesterase activity in hippocampus of aged rats


Formel: C₁₂H₁₆ClNO₃
Melting Pt: 135,..145 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012533
CAS-Nummer: 3685-84-5
EINECS: 222-975-3
Merck Index: 14,05780
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge