Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2'-O-Methylguanosine 99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


J65770.03
J65770.03EA 69.5 EUR InStock
J65770.03
2'-O-Methylguanosine 99%
2'-O-Methylguanosine
Purity: 99% CAS No.: 2140-71-8 Molecular Formula: C11H15N5O5 Formula Weight: 297.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00057053


Formel: C₁₁H₁₅N₅O₅
MDL Number: MFCD00057053
CAS-Nummer: 2140-71-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge