Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Minocyclin Hydrochlorid 890-950 µg/mg

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

J66429.ME J66429.03
J66429.MEEA 231 EUR InStock
J66429.ME J66429.03
Minocyclin Hydrochlorid 890-950 µg/mg
Minocyclin Hydrochlorid
CAS No.: 13614-98-7 Molecular Formula: C23H27N3O7.HCl Formula Weight: 493.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: Yellow Melting Point: 205-210° Boiling Point: 813° Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00083669

Applications: A broad spectrum antibiotic commonly used against bacteria which cause upper respiratory tract infections


Formel: C₂₃H₂₇N₃O₇
Siedepunkt: 813 °C
Melting Pt: 205…210 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00083669
CAS-Nummer: 13614-98-7
EINECS: 237-099-7
Merck Index: 14,6202
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge