Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

maltotriose 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


J66491.03 J66491.06
J66491.03EA 93.6 EUR InStock
J66491.03 J66491.06
maltotriose 98%
maltotriose
Maltotriose is a matrose regulon inducer in Escherichia coli.

Maltotriose has been used in a study to investigate the influence of fourth generation poly(propyleneimine) dendrimers on blood cells.

Achtung! Bitte beachten: Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.


Formel: C₁₈H₃₂O₁₆
Melting Pt: 132…135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006629
CAS-Nummer: 1109-28-0
EINECS: 214-174-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Synonyms Alpha-1,4-Glucotriose
Form Powder
Solubility Soluble in Water

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge