Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, Pulver

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

J66609.03 J66609.06
J66609.03EA 61.2 EUR InStock
J66609.03 J66609.06
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate 99%, Pulver
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate


Formel: C₆H₉O₇·½Ca·H₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149104
CAS-Nummer: 3470-37-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Form Powder

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge