Cycloheximid 95%, ultrarein
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
J66901.03
J66901.03EA 88 EUR InStock
J66901.03
Cycloheximid 95%, ultrarein
Cycloheximid
Applications: A protein synthesis inhibitor in eukaryotic cells.
Applications: A protein synthesis inhibitor in eukaryotic cells
Formel: C₁₅H₂₃NO₄
Siedepunkt: 492 °C
Melting Pt: 111…116 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082346
CAS-Nummer: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,2728
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge