Gold ausgeliefert in 0,1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator stabilisiert, Nanopartikel 300 nm
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
J67066.AC
J67066.ACEA 181 EUR InStock
J67066.AC
Gold ausgeliefert in 0,1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator stabilisiert, Nanopartikel 300 nm
Gold
CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Pink to red Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Applications: For adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
Formel: Au
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge