Gold ausgeliefert in 0,1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator stabilisiert, Nanopartikel 60 nm OD1 (Abs. 540 nm)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
J67306.AC
J67306.ACEA 89.9 EUR InStock
J67306.AC
Gold ausgeliefert in 0,1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator stabilisiert, Nanopartikel 60 nm OD1 (Abs. 540 nm)
Gold
CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red to pink Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Applications: For use in adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
Formel: Au
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge