Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Guanidiniumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung für die Biotechnologie

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

J842-4LEA 0 EUR InStock
J842-4L
Guanidiniumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung für die Biotechnologie
Guanidiniumchlorid
A convenient premixed solution of the biotechnology grade powder easily diluted for almost any RNA or protein purification procedure.


Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=ec49804319d0557e26e13f7611afdfc1d7f091c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Absorbanz@230nm <0.05
Absorbanz@260nm < 0,05
Absorbanz@280nm < 0,15
Leitfähigkeit@25°C (1:100, Wasser) 8 - 10 mmhos
Spezifisches Gewicht 1,1849 g/ml - 1,1949 g/ml
Titration

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge