Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-HRP Goat Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Lieferant: Jackson Immuno Research

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

123-605-021
JACK123-605-021EA 275 EUR InStock
JACK123-605-021
Anti-HRP Goat Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Antikörper
Type:
Antigen: FITC
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope: Unknown
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity:

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge