Jenway® pH-Elektroden
Lieferant: Cole-Parmer
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
99960-41 10090-59 68006-40 59530-70 68006-37 99960-34 10090-75 99960-39 99960-44
JENW99960-41EA 236 EUR InStock
JENW99960-41 JENW10090-59 JENW68006-40 JENW59530-70 JENW68006-37 JENW99960-34 JENW10090-75 JENW99960-39 JENW99960-44
Jenway® pH-Elektroden
Elektroden pH-Elektroden
Eine Vielzahl von pH-Elektroden für Ihre Jewnay-Messgeräte.
  • Wählen Sie die richtige Elektrode für Ihre Anwendung
Diese Elektroden sind für Standardmessungen allgemeiner Lösungen konzipiert. Durch das Epoxidgehäuse eignen sie sich besonders für Feldmessungen oder den Einsatz in der Ausbildung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge