Arsen-Standardlösung, 1000 mg/l As in verd. Salpetersäure (aus As) Standard für die ICP-MS
Lieferant: JOBIN YVON EMISSION
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CLAS2-2Y
JOBICLAS2-2YEA 361 EUR InStock
JOBICLAS2-2Y
Arsen-Standardlösung, 1000 mg/l As in verd. Salpetersäure (aus As) Standard für die ICP-MS
Standards Kationischer Standards Arsen-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge