Filter für mobile Phasen
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
JR-M3678-25
JOURJR-M3678-25EA 0 EUR InStock
JOURJR-M3678-25
Filter für mobile Phasen
Filter Flüssigkeits-Prozessfilter
Diese Filter aus Edelstahl 316L schützen das HPLC-Rohrleitungssystem vor kleinen Partikeln in der mobilen Phase.
  • Kompatibel mit den meisten Lösungsmitteln
  • Sowohl für analytische als auch für semi-präparative Anwendungen geeignet
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge