Kapillare
Lieferant: VICI JOUR RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
JR-T-6007-M3 JR-T-6008-M3 JR-T-6000-M3 JR-T-6001-M3 JR-T-6002-M3 JR-T-6003-M3 JR-T-60031-M3 JR-T-60032-M3 JR-T-5999-M3 JR-T-6009-M3 JR-T-6010-M3 JR-T-6011-M3 JR-T-6007-M10 JR-T-6008-M10 JR-T-60032-M10 JR-T-60031-M10 JR-T-6002-M10 JR-T-6001-M10 JR-T-6000-M10 JR-T-5999-M10 JR-T-6003-M10 JR-T-6011-M10 JR-T-6010-M10 JR-T-6009-M10 JR-T-6003-M25 JR-T-6003-M5 JR-T-6000-M5 JR-T-6001-M25 JR-T-6001-M5 JR-T-6002-M25 JR-T-6002-M5 JR-T-60031-M25 JR-T-60031-M5 JR-T-60032-M25 JR-T-60032-M5 JR-T-5802-M3 JR-T-5802-M25 JR-T-5802-M5 JR-T-5803-M10 JR-T-5803-M25 JR-T-5803-M3 JR-T-5803-M5 JR-T-5804-M10 JR-T-5804-M25 JR-T-5804-M3 JR-T-5804-M5 JR-T-5802-M10 JR-T-5999-M25 JR-T-5999-M5 JR-T-6000-M25
554-1086EA 56.1 EUR InStock
554-1086 554-1087 554-1081 554-1082 554-1083 554-1084 554-1085 546-1236 554-1080 554-1088 554-1089 554-1090 JOURJR-T-6007-M10 JOURJR-T-6008-M10 JOURJR-T-60032-M10 JOURJR-T-60031-M10 JOURJR-T-6002-M10 JOURJR-T-6001-M10 JOURJR-T-6000-M10 JOURJR-T-5999-M10 JOURJR-T-6003-M10 JOURJR-T-6011-M10 JOURJR-T-6010-M10 JOURJR-T-6009-M10 JOURJR-T-6003-M25 JOURJR-T-6003-M5 JOURJR-T-6000-M5 JOURJR-T-6001-M25 JOURJR-T-6001-M5 JOURJR-T-6002-M25 JOURJR-T-6002-M5 JOURJR-T-60031-M25 JOURJR-T-60031-M5 JOURJR-T-60032-M25 JOURJR-T-60032-M5 JOURJR-T-5802-M3 JOURJR-T-5802-M25 JOURJR-T-5802-M5 JOURJR-T-5803-M10 JOURJR-T-5803-M25 JOURJR-T-5803-M3 JOURJR-T-5803-M5 JOURJR-T-5804-M10 JOURJR-T-5804-M25 JOURJR-T-5804-M3 JOURJR-T-5804-M5 JOURJR-T-5802-M10 JOURJR-T-5999-M25 JOURJR-T-5999-M5 JOURJR-T-6000-M25
Kapillare
Schläuche Chromatographie-Schläuche
PEEK.
  • Beständig gegen kontinuierlichen Druck ohne Blasenbildung
  • Beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln
  • Inert und biokompatibel
  • Farbliche Kennzeichnung für jeden Durchmesser
Unempfindlich gegenüber starken Puffern, Halogenidsalzen oder aggressiven mobilen Phasen, die sogar Edelstahl zersetzen würden.
Achtung! Bitte beachten: Achtung: Dichlormethan, Tetrahydrofuran und DMSO können zur Blasenbildung beim PEEK führen. Konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen Polyetheretherketon an.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge