Junior IV goggle
Lieferant: JSP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AGT020-141-300
JSPAAGT020-141-300EA 8.1 EUR InStock
JSPAAGT020-141-300
Junior IV goggle
Vollsichtbrillen
Junior goggle with reduced size housing, fully conforming to EN 166 34B.
  • Junior goggle
  • Reduced size housing
  • One-piece polycarbonate lens
  • Elastic headband
The lens and body offer protection against medium energy, medium-speed particles at 120 m/s, large dust particles, and liquid droplets. The optical qualities of the lens comply with the requirements of optical class 1 (highest).
Zertifizierungen: EN 166, EN 170.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..