Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, CORIO™ CP
Lieferant: JULABO GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9013701 9013702 9013703 9013704 9013705 9013707 9013708 9013713.N1 9013713.S1 9013714.N1 9013714.S1 9013716.N1 9013715.N1 9013717.N1
462-0630EA 4751 EUR InStock
462-0630 462-0631 462-0632 462-0633 462-0634 462-0636 462-0637 461-1447 JULA9013713.S1 461-1448 JULA9013714.S1 461-1454 JULA9013715.N1 JULA9013717.N1
Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, CORIO™ CP
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Heiz- und Kühl-Umwälzthermostate
Die gekühlten/beheizten CORIO-Umwälzthermostate zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie sind ideal für alle Standardaufgaben und Routinearbeiten in Labor und Industrie.
  • Präzise Temperaturregelung
  • Helles, weißes, gut lesbares Display
  • Sehr leise und einfache Bedienung
  • Verfügt über eine USB-Schnittstelle und eine Pumpe, die über einen Hebel direkt unter dem Display zwischen interner und externer Zirkulation wechseln kann
  • Integrierte Kühlschlange zur Gegenkühlung schafft mehr nutzbaren Platz im Badgefäß
  • Kühleinheit ohne
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..