Hitze-Schutzhandschuhe
Lieferant: JUTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H05LA238W2
JUTEH05LA238W2EA 187 EUR InStock
JUTEH05LA238W2
Hitze-Schutzhandschuhe
Handschuhe
Diese Handschuhe bestehen aus einer Innenhand aus Sebatan®-Leder und sind rückseitig mit Aluminium beschichtet. Sie bieten Schutz gegen Strahlungswärme bis zu 1000 °C und Kontaktwärme bis zu 100 °C.
  • Flexibel und tragefreundlich aufgrund der weichen Aluminiumbeschichtung
  • Abriebfestigkeit
Ideal für den Einsatz beim Schweißen, in der Gießerei, Metallindustrie, Reparatur von Schiffen usw.
Zertifizierungen: EN 388 (4X4X), EN 407 (413444); Kat. III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge