bis 1000°C Strahlungshitze Material: Außenhand und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe, einseitig aluminisiert, Handinnenfläche aus E-Glasgewebe mit Silikonbeschichtung, Futter aus Baumwoll-Jersey, abriebfest, rutschfest, Länge ca. 300mm, CE KAT III, EN 38 1 * 1 PAAR
Lieferant: JUTEC
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
bis 1000°C Strahlungshitze Material: Außenhand und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe, einseitig aluminisiert, Handinnenfläche aus E-Glasgewebe mit Silikonbeschichtung, Futter aus Baumwoll-Jersey, abriebfest, rutschfest, Länge ca. 300mm, CE KAT III, EN 38 1 * 1 PAAR JUTEH115AS230-W2/9 1 * 1 PAAR
Hersteller-Artikelnummer:: H115AS230-W2/9
Lokale Artikelnummer:: JUTEH115AS230-W2/9
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder