Zipper-Beutel, Steril
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1215SZLDPST2
KACC1215SZLDPST2EA 1600 EUR InStock
KACC1215SZLDPST2
Zipper-Beutel, Steril
Beutel Sterilisationsbeutel
Vorsterilisiert und in mehreren Schichten von Tyvek-Peelbeuteln und Polybeuteln verpackt, um Zugang zum aseptischen Bereich zu erhalten, ohne übermäßiges Besprühen und Wischen mit Desinfektionsmitteln. Die Beutel werden für die Entnahme und den Transport von Medienplatten aus dem aseptischen Bereich zu QC-Laboren verwendet.
  • Hergestellt und verpackt in einem ISO-zertifizierten Reinraum
  • Reiß- und durchstoßfestes 2,7-mil-Polyethylen niedriger Dichte
  • Jeder Beutel hat einen integrierten Reißverschluss mit Schiebeverschlusssystem
  • Zwei Zip-Lock-Beutel sind doppelt verpackt in Chevron-Peel-Beuteln aus Tyvek/Folie und dann in einer dritten, versiegelten Polybeutelschicht
  • Beschriftet mit Chargennummer, Herstellungsdatum und Verfallsdatum
  • Validiert steril bis zu einem SAL von 10⁻⁶
  • Konformitäts- und Sterilitätszertifikate werden mit jeder Sendung mitgeschickt
Umweltüberwachungstechniker können Medienplatten sicher aus dem aseptischen Bereich entfernen und zu Qualitätskontrolllaboren transportieren und gleichzeitig das Risiko falsch positiver Ergebnisse reduzieren, indem sie vorsterilisierte Zipper-Beutel von Keystone Cleanroom Products verwenden.
Zertifizierungen: CoC und Sterilitätszertifikat.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge